Orders LinkContactUsLinkComponent
스터러 막대 (Stirring rods)
스터러 막대 (Stirring rods)
PTFE/steel, 6 mm, 100 mm
제품 번호 442-4537
공급사:   VWR Collection
스터러 막대 (Stirring rods)
제품 번호 442-4537
공급사:  VWR Collection
스터러 막대 (Stirring rods)
스터러 막대 (Stirring rods)
PTFE/steel, 6 mm, 100 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 5 items
Product Details & Documents
강철 코어가 있는 PTFE .
  • 불활성이고 긁히지 않으며 280°C까지 사용 가능
사양
  • 직경:
    6 mm
  • 길이:
    100 mm
  • Material:
    PTFE/steel
  • Seq:
    01