긴 스템이 있는 깔때기
170 mm, 90, 14, 104 ±3 mm
제품 번호 221-0207
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, 흰색
- 온도 저항: -200 ~ +280 °C
- 화학적으로 완전히 불활성
- 매우 매끄러운 태플론 처리 내부 마감
긴 스템이 있는 원뿔형 주입구
사양
- Funnel O-Ø:104 ±3 mm
- 길이:170 mm
- Seq:4
- Stem O-Ø:14
- Stem length:90