Orders LinkContactUsLinkComponent
긴 스템이 있는 깔때기
110 mm, 12, 79 ±3 mm
  221-0206
긴 스템이 있는 깔때기
  221-0206
긴 스템이 있는 깔때기
긴 스템이 있는 깔때기
110 mm, 12, 79 ±3 mm
1 * 1 items
PTFE, 흰색
  • 온도 저항: -200 ~ +280 °C
  • 화학적으로 완전히 불활성
  • 매우 매끄러운 태플론 처리 내부 마감
긴 스템이 있는 원뿔형 주입구
  • Funnel O-Ø:
    79 ±3 mm
  • 길이:
    110 mm
  • Seq:
    3
  • Stem O-Ø:
    12