₩0
주문 입력
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Korea, Republic of
Orders Link
ContactUsLinkComponent
깔때기
Filtration Funnels
Filter Funnels
긴 스템이 있는 깔때기
긴 스템이 있는 깔때기
85 mm, 45, 10, 52 ±2 mm
221-0205
:
VWR Collection
긴 스템이 있는 깔때기
221-0205
:
VWR Collection
긴 스템이 있는 깔때기
85 mm, 45, 10, 52 ±2 mm
1 * 1 items
-
+
PTFE, 흰색
온도 저항: -200 ~ +280 °C
화학적으로 완전히 불활성
매우 매끄러운 태플론 처리 내부 마감
긴 스템이 있는 원뿔형 주입구
CoC Funnels with Long Stem.pdf
CoC_VWRI221-0205_J103076
CoC_VWRI221-0207_J110702
Funnel O-Ø:
52 ±2 mm
길이:
85 mm
Seq:
2
Stem O-Ø:
10
Stem length:
45