Orders LinkContactUsLinkComponent
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
100, 105 mm, 84 mm, 19/26 NS
  201-1389
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
  201-1389
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
100, 105 mm, 84 mm, 19/26 NS
1 * 2 items
붕규산염 3.3 유리, 투명함.
  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도저항성
  • 최소한의 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공
광범위한 실험실 용도에 적합한 대안입니다. 부피 눈금 및 라벨 표시 영역이 있습니다.
DIN 12387
Certifications: DIN 12387
  • 외부 직경:
    84 mm
  • Socket size:
    19/26 NS
  • 용량:
    100
  • 높이:
    105 mm
  • Seq:
    06