Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 일회용
400, 111 mm, 96 mm, 25 - 400 ml
  213-3921
비커, 일회용
  213-3921
비커, 일회용
비커, 일회용
400, 111 mm, 96 mm, 25 - 400 ml
1 * 50 items
PP, 반투명.
  • 양각에 눈금 새겨짐
  • 쉽게 쌓을 수 있는 리브
  • '121 °C 까지 오토클레이브 가능
  • 주둥이 포함
일상적인 작업을 위한 고품질의 경제적인 비커. 일반 실험실 용도에 적합합니다..
 : *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다
  • 외부 직경:
    96 mm
  • 눈금 범위:
    25 - 400 ml
  • 용량:
    400
  • 높이:
    111 mm
  • Seq:
    07