Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 일회용
비커, 일회용
150, 79 mm, 70 mm, 5 - 150 ml
제품 번호 213-3919
공급사:   VWR Collection
비커, 일회용
제품 번호 213-3919
공급사:  VWR Collection
비커, 일회용
비커, 일회용
150, 79 mm, 70 mm, 5 - 150 ml
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
PP, 반투명.
  • 양각에 눈금 새겨짐
  • 쉽게 쌓을 수 있는 리브
  • '121 °C 까지 오토클레이브 가능
  • 주둥이 포함
일상적인 작업을 위한 고품질의 경제적인 비커. 일반 실험실 용도에 적합합니다..
주의: *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다
사양
  • 외부 직경:
    70 mm
  • 눈금 범위:
    5 - 150 ml
  • 용량:
    150
  • 높이:
    79 mm
  • Seq:
    05