비커, 일회용
50, 52 mm, 52 mm, 5 - 50 ml
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 양각에 눈금 새겨짐
- 쉽게 쌓을 수 있는 리브
- '121 °C 까지 오토클레이브 가능
- 주둥이 포함
일상적인 작업을 위한 고품질의 경제적인 비커. 일반 실험실 용도에 적합합니다..
주의: *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다
사양
- 외부 직경:52 mm
- 눈금 범위:5 - 50 ml
- 용량:50
- 높이:52 mm
- Seq:03