비커, 일회용
30, 44 mm, 46 mm, 5 - 30 ml
Catalog # 213-3916
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 양각에 눈금 새겨짐
- 쉽게 쌓을 수 있는 리브
- '121 °C 까지 오토클레이브 가능
- 주둥이 포함
일상적인 작업을 위한 고품질의 경제적인 비커. 일반 실험실 용도에 적합합니다..
Caution: *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다
Documents
Certificates
Search by Lot NumberCoC PP Disposable Beakers.pdf
Conformity declaration
CoC VWR® Disposable Beakers, PP CoC VWR® PP, Disposable Beakers coc_VWRI213-3915_022625 COC_VWRI213-3915_032723 CoC_VWRI213-3916_031821
More
VWRI213-3922_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- 외부 직경:46 mm
- 눈금 범위:5 - 30 ml
- 용량:30
- 높이:44 mm
- Seq:02