깔때기, 파우더
100 mm, 106,0 mm, 21,0
VWRU30252-955
PP, 반투명.
- 평행 스템으로 파우더 브리징 최소화
- 외부 리브가 에어록 방지
- 강산화제를 제외한 대부분의 화학물질에 내성
- 오토클레이브 가능
파우더를 옮기는 데 사용합니다. 0 ~ 135 °C에서 사용됩니다.
- Funnel O-Ø:100 mm
- 길이:106,0 mm
- Seq:03
- Stem O-Ø:21,0
PP, 반투명.
파우더를 옮기는 데 사용합니다. 0 ~ 135 °C에서 사용됩니다.