Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
27 mm, 28 mm, 32 mm
  217-1025
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
  217-1025
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
27 mm, 28 mm, 32 mm
1 * 10 items
천연 코르크, A1 품질.
  • 가볍고 단단한 소재
  • 구멍을 뚫기 쉬움
  • 매우 경제적
  • Ø bottom:
    28 mm
  • Ø top:
    32 mm
  • 높이:
    27 mm
  • Seq:
    15