Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
27 mm, 26 mm, 30 mm
Catalog # 217-1024
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
Catalog # 217-1024
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
27 mm, 26 mm, 30 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents
천연 코르크, A1 품질.
  • 가볍고 단단한 소재
  • 구멍을 뚫기 쉬움
  • 매우 경제적
Specifications
  • Ø bottom:
    26 mm
  • Ø top:
    30 mm
  • 높이:
    27 mm
  • Seq:
    14