Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
27 mm, 24 mm, 28 mm
제품 번호 217-1023
공급사:   VWR Collection
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
제품 번호 217-1023
공급사:  VWR Collection
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
27 mm, 24 mm, 28 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents
천연 코르크, A1 품질.
  • 가볍고 단단한 소재
  • 구멍을 뚫기 쉬움
  • 매우 경제적
사양
  • Ø bottom:
    24 mm
  • Ø top:
    28 mm
  • 높이:
    27 mm
  • Seq:
    13