VWR®, 원뿔 마개, 코르크
22 mm, 16 mm, 19 mm
Catalog # 217-1019
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
천연 코르크, A1 품질.
- 가볍고 단단한 소재
- 구멍을 뚫기 쉬움
- 매우 경제적
Specifications
- Ø bottom:16 mm
- Ø top:19 mm
- 높이:22 mm
- Seq:09