VWR®, 원뿔 마개, 코르크
22 mm, 14 mm, 17 mm
Catalog # 217-1018
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
천연 코르크, A1 품질.
- 가볍고 단단한 소재
- 구멍을 뚫기 쉬움
- 매우 경제적
Documents
Specifications
- Ø bottom:14 mm
- Ø top:17 mm
- 높이:22 mm
- Seq:08