Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
16 mm, 3 mm, 6 mm
  217-1011
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
  217-1011
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
VWR®, 원뿔 마개, 코르크
16 mm, 3 mm, 6 mm
1 * 10 items
천연 코르크, A1 품질.
  • 가볍고 단단한 소재
  • 구멍을 뚫기 쉬움
  • 매우 경제적
  • Ø bottom:
    3 mm
  • Ø top:
    6 mm
  • 높이:
    16 mm
  • Seq:
    01