주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지

MediaBag F (fermenter), -, 50
Catalog # 7200.00001
Supplier:   VWR Chemicals
백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지
Catalog # 7200.00001
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지
백에 담겨있는 건조 과립형 배양 배지

MediaBag F (fermenter), -, 50

CAS Number:  
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 items
Product Details & Documents

각 백에는 사전 계량된 양의 과립화된 배지가 들어 있으며 이중 백에 포장되어 조사됩니다 - 적시 농축을 위해 멸균수와 샘플 재료를 추가하십시오.

  • 공간 절약, 선반 공간을 차지하지 않는 보틀
  • 긴 수명
  • 오토클레이브 불필요, 최적의 용해도
  • 먼지가 없는 작업 조건

백 장치에 사용할 수 있는 배지는 다음과 같습니다:
완충 펩톤 물(BPW)은 ISO 6579-1:2017을 준수하며, 박테리아 (특히 음식물로부터 병원균인 장내세균) 회수율을 높이기 위한 비선별 사전 농축 브로스입니다
Tryptic soy broth (TSB)는 Media Fill 테스트에 주로 사용됩니다
Fraser broth는 Listeria 종의 선별적인 농축에 사용됩니다.
Lactose broth는 대장균 검출을 위한 사전 테스트용으로 사용됩니다
MacConkey broth는 대장균의 검출과 측정에 사용됩니다.

Non selective pre-enrichment broth to increase recovery of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from foodstuffs. The culture medium complies with ISO 6579:2002.

The lab-blender bag contains 5,75 g of BPW to which 225 ml of sterile water and 25 g (or 25 ml) of sample material is added.

More media are available on request.

The following media are approved for the bag system:

 : ISO, AFNOR, NMKL 등의 표준법에 따른 구성

 : 요청 시 특수 제형 및 포장 형식으로 제공됩니다.

Specifications

Specifications

  • Pk:
    50
  • 설명:
    MediaBag F (fermenter)
  • Sterile water to be added:
    -

Specifications

Accessories

Product Information

  • Catalog #
    설명
    Pk
    Availability
    Price
  • MPC22004T
    Male connector
    1
    Log in for availability
    1 * 1 items

Product Information

  • Catalog #
    설명
    For
    용량
    Availability
    Price
  • 8000.05000
    Empty 5 L box for use with MediaBag W
    5000 ml
    5000
    Log in for availability
    1 * 10 items

Product Information

  • Catalog #
    설명
    Pk
    Availability
    Price
  • MPC17004T03
    Female connector
    1
    Log in for availability
    1 * 1 items

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.