Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
Single-frosted slides, coloured ends, Orange
제품 번호 631-1565
공급사:   VWR Collection
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
제품 번호 631-1565
공급사:  VWR Collection
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
Single-frosted slides, coloured ends, Orange
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 50 items
Product Details & Documents
6 가지 색상의 프로스트 엔드
  • 절단 또는 비스듬한 모서리 옵션
  • 모든 일반적인 염료 및 용매에 저항성이 있는 필기 표면
W×D×H: 76×26×1 mm
사양
  • Colour:
    Orange
  • 설명:
    Single-frosted slides, coloured ends