Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
Single-frosted slides, coloured ends, Rose
  631-1561
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
  631-1561
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
Single-frosted slides, coloured ends, Rose
1 * 50 items
6 가지 색상의 프로스트 엔드
  • 절단 또는 비스듬한 모서리 옵션
  • 모든 일반적인 염료 및 용매에 저항성이 있는 필기 표면
W×D×H: 76×26×1 mm
  • Colour:
    Rose
  • 설명:
    Single-frosted slides, coloured ends