VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
Single-frosted slides, coloured ends, Green
631-1558
6 가지 색상의 프로스트 엔드
- 절단 또는 비스듬한 모서리 옵션
- 모든 일반적인 염료 및 용매에 저항성이 있는 필기 표면
W×D×H: 76×26×1 mm
- Colour:Green
- 설명:Single-frosted slides, coloured ends
6 가지 색상의 프로스트 엔드
W×D×H: 76×26×1 mm