VWR®, 색상 처리된 현미경 슬라이드
Single-frosted slides, coloured ends, Yellow
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
6 가지 색상의 프로스트 엔드
- 절단 또는 비스듬한 모서리 옵션
- 모든 일반적인 염료 및 용매에 저항성이 있는 필기 표면
W×D×H: 76×26×1 mm
Documents
CoC Colour-frosted microscope slides.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI631-1554_050821 CoC_VWRI631-1554_081817 coc_VWRI631-1554_111824 CoC_VWRI631-1555_102820 CoC_VWRI631-1555_111817
More
TDS_VWR_MICROSCOPE_SLIDES_CUT_EDGES.pdf TDS_VWR_MICROSCOPE_SLIDES_GROUND_EDGES_45_DEGREE.pdf
Product specification
VWRI631-1554_TDS_EN
Datasheet
VWR® for Microscopy
Product Literature
사양
- Colour:Yellow
- 설명:Single-frosted slides, coloured ends