VWR®, Microscope Slides
둔탁한 모서리와 반투명 끝이 있는 슬라이드, Transparent, Float glass, 1,0 mm, 76×26 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
- Clear, white glass
- Cut or bevelled edges
- Available plain or frosted
W×D×H: 76×26×1 mm
사양
- Colour:Transparent
- 설명:둔탁한 모서리와 반투명 끝이 있는 슬라이드
- 길이×너비:76×26 mm
- Material:Float glass
- Seq:04
- 두께:1,0 mm