VWR®, 피펫 팁, 표준
200 - 1000 µl, -, Blue, Bulk
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
범용 팁은 대부분의 마이크로 피펫과 호환됩니다.
- 비멸균, 오토클레이브 가능
- 분주된 액체의 최소 잔류를 위한 매끄러운 표면 마감
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
주문 정보: 개별적으로 제공되거나 96개의 팁이 있는 렉에 제공됩니다.
사양
- Packed:Bulk
- Sterile:-
- 용량:200 - 1000 µl
- Tip colour:Blue