Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 평량 보트
VWR®, 평량 보트
10, 100 mm
제품 번호 611-9196
공급사:   VWR Collection
VWR®, 평량 보트
제품 번호 611-9196
공급사:  VWR Collection
VWR®, 평량 보트
VWR®, 평량 보트
10, 100 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 3 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
  • 소량의 시료 평량에 적합
  • 평량 보트의 튜브 모양 스템으로 파우더를 톡톡 칠 수 있으며 헹굴 수 있습니다.
사양
  • 용량:
    10
  • 길이:
    100 mm