VWR®, 평량 보트
6, 85 mm
Catalog # 611-9195
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
- 소량의 시료 평량에 적합
- 평량 보트의 튜브 모양 스템으로 파우더를 톡톡 칠 수 있으며 헹굴 수 있습니다.
Documents
Specifications
- 용량:6
- 길이:85 mm
- Seq:02