Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 평량 보트
VWR®, 평량 보트
3, 70 mm
Catalog # 611-9194
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 평량 보트
Catalog # 611-9194
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 평량 보트
VWR®, 평량 보트
3, 70 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 3 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리.
  • 소량의 시료 평량에 적합
  • 평량 보트의 튜브 모양 스템으로 파우더를 톡톡 칠 수 있으며 헹굴 수 있습니다.
Specifications
  • 용량:
    3
  • 길이:
    70 mm
  • Seq:
    01