Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 디스펜서 팁, 클래식
0,5 ml, -, Bulk
제품 번호 613-1001
공급사:   VWR Collection
VWR®, 디스펜서 팁, 클래식
제품 번호 613-1001
공급사:  VWR Collection
VWR®, 디스펜서 팁, 클래식
VWR®, 디스펜서 팁, 클래식
0,5 ml, -, Bulk
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
직접 변위 방법을 사용하면 유체가 장비와 접촉하지 않아 오염이 발생하지 않기 때문에 이러한 팁은 감염성 및 휘발성 액체에 효과적입니다.
  • Compatible with: VWR Stepper and Stepper Pro, Ritter® Ripette® and Ripette® pro, Brand® HandyStep® and HandyStep® electronic*, Eppendorf® Multipette® 4780, Gilson Repetman® and Easystep (* without automatic tip recognition)
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Eight different tip sizes from 0,05 to 50 ml
  • Sterile tips guaranteed free of DNA, DNase, RNase, ATP and pyrogens
NOTE: The 25 ml and 50 ml tips require an adapter, which needs to be ordered separately. When using 0,05 ml tips it has to be taken into account to attach a 10 µl manual pipette tip accordingly.
사양
  • Packed:
    Bulk
  • Sterile:
    -
  • 용량:
    0,5 ml
  • Seq:
    03