Orders LinkContactUsLinkComponent
ACE 5 C18, 125 X 4.0 MM 1 * 1 items
ACE 5 C18, 125 X 4.0 MM 1 * 1 items
제품 번호 ACE-121-1204
공급사:   Avantor
ACE 5 C18, 125 X 4.0 MM 1 * 1 items
제품 번호 ACE-121-1204
공급사:  Avantor
ACE 5 C18, 125 X 4.0 MM 1 * 1 items
ACE 5 C18, 125 X 4.0 MM 1 * 1 items