주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

media fill test에 사용하는 배지

Media for media fill test, bag with connectors, 20000 ml, 20 L
  AX0110088
media fill test에 사용하는 배지
  AX0110088
 :  
media fill test에 사용하는 배지
media fill test에 사용하는 배지

Media for media fill test, bag with connectors, 20000 ml, 20 L

 :  
 
 
   
1 * 20 L
 

무균 처리의 유효성 검사에는 media fill 및 배지 시뮬레이션 테스트로 알려진 영양 배지를 사용한 시뮬레이션 테스트가 포함되어야 합니다. 영양 배지는 생산된 제품의 양, 선택성, 선명도, 농도 및 멸균 적합성에 기초하여 선별되어야합니다. 공정 시뮬레이션 테스트는 가능한 일상적인 무균 제조 공정을 모방하고 이후의 중요한 제조 단계를 모두 포함해야 합니다. Media fill에 사용되는 용기는 유효한 평가를 수행하기에 충분해야 합니다. 작은 배치의 경우 media fill을 위한 용기 수는 적어도 제품 배치 크기와 같아야 합니다.

  • 바로 사용 가능한 배지로 시간을 절약하고 배지 준비와 관련된 위험을 줄임
  • Media fill 검증을 위한 국제 요구 사항 및 지침에 따른 멸균 및 fertility

 : BSE/TSE 요구 사항을 준수합니다.

 

 

  • Pk:
    20 L
  • 설명:
    Media for media fill test, bag with connectors
  • Filling:
    20000 ml

 

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.