VWR® PUREImage, 클린룸 공책
공책, 라텍스 프리, White, 줄이 쳐짐, A6, 100
제품 번호 818-0128
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 노트북에는 라텍스 무함유 VWR® PUREImage 용지와 투명 커버가 있습니다. 미립자 또는 추출 가능한 오염 컨트롤이 필수적인 클린룸 및 중요 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 새로운 라텍스 무함유 종이 제본 기술로 제작
- 학교 규정에 맞는 페이지
- Class 100 환경에서 이중 백 포장
형식: A4, A5, A6, 100 페이지 (50장).
사양
- Paper size:A6
- Type:줄이 쳐짐
- Colour:White
- 설명:공책, 라텍스 프리
- No. of pages:100



