주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR® PUREImage, 클린룸 공책

공책, 라텍스 프리, White, 줄이 쳐짐, A5, 100
제품 번호 818-0127
공급사:   VWR Collection
VWR® PUREImage, 클린룸 공책
제품 번호 818-0127
공급사:  VWR Collection
VWR® PUREImage, 클린룸 공책
VWR® PUREImage, 클린룸 공책

공책, 라텍스 프리, White, 줄이 쳐짐, A5, 100

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 20 items
Product Details & Documents

이 노트북에는 라텍스 무함유 VWR® PUREImage 용지와 투명 커버가 있습니다. 미립자 또는 추출 가능한 오염 컨트롤이 필수적인 클린룸 및 중요 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.

  • 새로운 라텍스 무함유 종이 제본 기술로 제작
  • 학교 규정에 맞는 페이지
  • Class 100 환경에서 이중 백 포장

형식: A4, A5, A6, 100 페이지 (50장).

사양
  • Paper size:
    A5
  • Type:
    줄이 쳐짐
  • Colour:
    White
  • 설명:
    공책, 라텍스 프리
  • No. of pages:
    100