VWR® PUREImage, 클린룸 공책
공책, 라텍스 프리, White, 줄이 쳐짐, A4, 100
제품 번호 818-0126
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 노트북에는 라텍스 무함유 VWR® PUREImage 용지와 투명 커버가 있습니다. 미립자 또는 추출 가능한 오염 컨트롤이 필수적인 클린룸 및 중요 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 새로운 라텍스 무함유 종이 제본 기술로 제작
- 학교 규정에 맞는 페이지
- Class 100 환경에서 이중 백 포장
형식: A4, A5, A6, 100 페이지 (50장).
사양
- Paper size:A4
- Type:줄이 쳐짐
- Colour:White
- 설명:공책, 라텍스 프리
- No. of pages:100
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



