Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
10000, 350 mm, 217 mm
제품 번호 213-1132
공급사:   VWR Collection
VWR®, 비커, 낮은 형태
제품 번호 213-1132
공급사:  VWR Collection
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
10000, 350 mm, 217 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함
  • 매우 우수한 화학 저항성
  • 고온 저항성
  • 오토클레이브 가능
  • 부피 눈금 및 라벨링 영역
다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
사양
  • 외부 직경:
    217 mm
  • 용량:
    10000
  • 높이:
    350 mm
  • Seq:
    13