Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone ≥99.5% ACS
Acetone ≥99.5% ACS
Glass bottle, 1 L
제품 번호 E646-1L
인화성
자극성
공급사:   VWR Chemicals
Acetone ≥99.5% ACS
제품 번호 E646-1L
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  67-64-1
Acetone ≥99.5% ACS
Acetone ≥99.5% ACS
Glass bottle, 1 L
Jump to:
CAS Number:  67-64-1
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 L
Product Details & Documents
동의어:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Number:67-64-1
  • 화학식:CH₃COCH₃
  • MDL 번호:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • 머크 색인:13,00067
  • 끓는점:56,2 °C (1013 hPa)
  • 용융점:–95,4 °C
  • 밀도:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • 인화점:<–20 °C (closed cup)
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Documents
사양
사양 테스트 결과
  • Abs.@330 nm:
    <1
  • Abs.@340 nm:
    ≤0.1
  • Abs.@350 nm:
    ≤0.02
  • Abs.@400 nm:
    ≤0.01
  • Aldehyde:
    ≤0.002%
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Isopropyl Alcohol:
    ≤0.05%
  • Methanol:
    ≤0.05%
  • Purity:
    ≥99.5%
  • Residue After Evaporation:
    ≤0.001%
  • Solubility (50%, CO₂ free Water):
    Pass
  • Substances Reducing Permanganate Test:
    Pass
  • Titrable Acid:
    ≤0.0003 meq/g
  • Titrable Base:
    ≤0.0006 meq/g
사양
  • 포장 유형:
    Glass bottle
  • Pk:
    1 L