VWR®, 슬라이드 박스
슬라이드 박스, White, PP, 100, 165×210×35 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
표준 현미경 슬라이드를 고정하기 위한 슬라이드 박스.
- 래치 잠금 장치로 힌지 덮개를 단단히 고정
- 스태킹 피트는 서로의 위에 놓일 때 안정성을 극대화합니다
- 커버 안쪽에 슬라이드 재고 시트
W×D×H: 90×140×35 mm (for 25), 165×210×35 mm (for 100)
사양
- No. of slides:100
- Colour:White
- 설명:슬라이드 박스
- Material:PP
- Seq:002
- W×D×H:165×210×35 mm