₩0
주문 입력
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Korea, Republic of
Orders Link
ContactUsLinkComponent
슬라이드 홀더
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
슬라이드 폴더, White, PE, 178×299×21 mm, 40
631-0718
:
VWR Collection
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
631-0718
:
VWR Collection
VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
슬라이드 폴더, White, PE, 178×299×21 mm, 40
1 * 1 items
-
+
건조 및 청소용으로 설계된 견고한 현미경 슬라이드 홀더.
Colour: White
VWR® Collection Selection Catalogue
No. of slides:
40
Colour:
White
설명:
슬라이드 폴더
Material:
PE
Seq:
03
W×D×H:
178×299×21 mm