VWR®, 현미경 슬라이드 홀더
슬라이드 폴더, White, PE, 102×153×21 mm, 15
Catalog # 631-0717
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
건조 및 청소용으로 설계된 견고한 현미경 슬라이드 홀더.
Colour: White
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue
Product Literature
Specifications
- No. of slides:15
- Colour:White
- 설명:슬라이드 폴더
- Material:PE
- Seq:01
- W×D×H:102×153×21 mm