VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
Assorted colours, 96 (8×12), 246×121×51 mm
211-0218
PP.
- 냉동고용
- 안전한 취급을 위한 측면 핸들
- 손쉬운 시료 식별을 위해 번호가 매겨짐
0.5 ml 용량의 96 (8×12) 마이크로튜브 또는 1,5/2 ml 용량의 96 마이크로 튜브. 튜브를 단단히 고정하기위한 원추형 테이퍼형 개구부. 스냅온 덮개가 있어 보호용 베이스로도 사용할 수 있습니다.
Ordering information: 여러 색상 키트에는 각각 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 및 주황색으로 구성된 랙이 포함됩니다.
Documents
CoC VWR Racks for Microcentrifuge Tubes with Snap-on Lid.pdf
Conformity declaration
VWRI211-0213_TDS_EN
Datasheet
- 구멍 수:96 (8×12)
- Colour:Assorted colours
- Seq:07
- W×D×H:246×121×51 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



