VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
Green, 96 (8×12), 246×121×51 mm
제품 번호 211-0216
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- 냉동고용
- 안전한 취급을 위한 측면 핸들
- 손쉬운 시료 식별을 위해 번호가 매겨짐
0.5 ml 용량의 96 (8×12) 마이크로튜브 또는 1,5/2 ml 용량의 96 마이크로 튜브. 튜브를 단단히 고정하기위한 원추형 테이퍼형 개구부. 스냅온 덮개가 있어 보호용 베이스로도 사용할 수 있습니다.
주문 정보: 여러 색상 키트에는 각각 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 및 주황색으로 구성된 랙이 포함됩니다.
Documents
사양
- 구멍 수:96 (8×12)
- Colour:Green
- Seq:04
- W×D×H:246×121×51 mm



