주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브

Yellow, 96 (8×12), 246×121×51 mm
  211-0214
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
  211-0214
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브

Yellow, 96 (8×12), 246×121×51 mm

 
 
   
1 * 5 items
 

PP.

  • 냉동고용
  • 안전한 취급을 위한 측면 핸들
  • 손쉬운 시료 식별을 위해 번호가 매겨짐

0.5 ml 용량의 96 (8×12) 마이크로튜브 또는 1,5/2 ml 용량의 96 마이크로 튜브. 튜브를 단단히 고정하기위한 원추형 테이퍼형 개구부. 스냅온 덮개가 있어 보호용 베이스로도 사용할 수 있습니다.

 : 여러 색상 키트에는 각각 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 및 주황색으로 구성된 랙이 포함됩니다.

 
  • 구멍 수:
    96 (8×12)
  • Colour:
    Yellow
  • Seq:
    02
  • W×D×H:
    246×121×51 mm