주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브

Yellow, 80 (5×16), 225×67×29 mm
  211-0206
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
  211-0206
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브
VWR®, 랙, 마이크로원심분리 튜브

Yellow, 80 (5×16), 225×67×29 mm

 
 
   
1 * 5 items
 

PP.

  • 냉동고용
  • 안전한 취급을 위한 측면 핸들
  • 손쉬운 시료 식별을 위해 번호가 매겨짐

최대 80×1,5 또는 2,0 ml 마이크로 원심분리 튜브를위한 공간. 원뿔 모양의 구멍이 있는 5×16 배열로 마이크로 튜브를 단단히 고정시킵니다.

 : 여러 색상 세트에는 각각 파란색, 녹색, 분홍색, 노란색 및 주황색으로 구성된 랙이 포함됩니다.

 
  • 구멍 수:
    80 (5×16)
  • Colour:
    Yellow
  • Seq:
    03
  • W×D×H:
    225×67×29 mm