VWR®, 실험실 잭
240×240 mm, 30 kg, 7, 60 - 265 mm
제품 번호 245-1226
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
다양한 용도를 위한 고품질의 안정적이고 저렴한 리프팅 플랫폼. 무광택, 브러시 처리, 비 부식성 스테인리스강으로 제작된 플레이트와 가위질이 가능한 부드러운 알루미늄 프레임. 고무 받침으로 안정적으로 지탱할 수 있습니다.
- 손쉬운 조작을 위한 인체 공학적으로 설계된 높이 조절 노브
- 다양한 플랫폼 크기로 사용 가능
- Retort rod용 M10 구멍 (245-1220 제외)
Documents
사양
- Max. static load capacity:30 kg
- 플레이트 크기:240×240 mm
- Working height:60 - 265 mm
- Max. dynamic load capacity:7
- Cat. No.:245-1226
Accessories
제품 정보
- 제품 번호ForWith재고 여부Price
- 레토르트 막대, 알루미늄, 400mm, Ø 12mm, M10레토르트 막대, 알루미늄, 400mm, Ø 12mm, M10241-0227245-1221, 245-1222, 245-1223, 245-1226, 245-1227, 245-1228M 10 스레드(thread)Log in 재고 확인1 * 1 items