VWR®, 실험실 잭
400×400 mm, 60 kg, 15, 165 - 615 mm
Catalog # 245-1228
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
다양한 용도를 위한 고품질의 안정적이고 저렴한 리프팅 플랫폼. 무광택, 브러시 처리, 비 부식성 스테인리스강으로 제작된 플레이트와 가위질이 가능한 부드러운 알루미늄 프레임. 고무 받침으로 안정적으로 지탱할 수 있습니다.
- 손쉬운 조작을 위한 인체 공학적으로 설계된 높이 조절 노브
- 다양한 플랫폼 크기로 사용 가능
- Retort rod용 M10 구멍 (245-1220 제외)
Documents
Specifications
- Max. static load capacity:60 kg
- 플레이트 크기:400×400 mm
- Working height:165 - 615 mm
- Max. dynamic load capacity:15
Accessories
Product Information
- Catalog #설명ForWithAvailabilityPrice
- 241-0227레토르트 막대, 알루미늄, 400mm, Ø 12mm, M10245-1221, 245-1222, 245-1223, 245-1226, 245-1227, 245-1228M 10 스레드(thread)Log in for availability1 * 1 items