VWR®, 실험실 공책
Lab book, Blue, 줄이 쳐짐, 영어만 지원, A4, 120
제품 번호 818-0073
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
실험실 환경에서 내구성을 위해 코팅된 인조 가죽 커버. 산이 없는 보관 안전 용지 (90 gsm). 실험실 노트북 지침 페이지, 목차 및 사용자 데이터 페이지를 포함합니다. 다른 언어 형식으로 제공: 영어, 영어-프랑스어, 영어-독일어, 영어-스페인어 및 영어-이탈리아어.
- 책을 평평하게 놓을 수 있도록 페이지를 둥근 제본 섹션으로 봉합
- 날짜 및 감시 서명 블록이 포함된 과학적 5 mm 격자 또는 줄이 쳐진 형식
- 방수
형식: A4 (21×29,7 cm) or A5 (14,8×21 cm). 3 가지 크기로 제공되는 A4 공책: 72, 120 및 216 페이지. A5는 96 페이지로 제공됩니다.
색상: 파란색
모든 책은 GLP, GMP 및 GCP 지침에 따라 제작되었습니다.
Documents
사양
- Paper size:A4
- Type:줄이 쳐짐
- Version:영어만 지원
- Colour:Blue
- 설명:Lab book
- No. of pages:120