VWR®, 로킹 플랫폼 쉐이커
Rocking platform shaker, double tier, EU-plug
제품 번호 444-0145
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
로킹 플랫폼 쉐이커는 혼합 조건의 최적의 컨트롤을 제공하기 위해 가변 속도와 조정 가능한 기울기를 가지고 있으며, 부드러운 웨이브 모션은 멤브레인과 젤을 블로팅하기에 이상적입니다. 쉐이커는 부하나 전압 변동에 관게없이 일정한 속도를 유지합니다. 단일 또는 두 단계 스테인리스강 플렛폼이 있는 모델을 선택 할 수 있는 내구성 있는 쉐이커.
- 1~120분까지 연속 또는 타이머 작동, 자동 스위치 꺼짐
- 이중 플랫폼이 있는 모델은 벤치 공간이 제한적일때 샘플 용량을 증가시킵니다.
- 인큐베이터 및 콜드룸(cold room)에서 4~65 °C 에서 사용가능합니다. (80% 상대 습도, 불응축식)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
: DIN EN 60529에 따른 IP 보호 등급: IP 54
: 미끄럼 방지 메트와 함께 제공됩니다. .
사양
- 설명:Rocking platform shaker, double tier, EU-plug
- Shaking motion:Rocking
- Cat. No.:444-0145
- Speed:6 - 120 min⁻¹
- Input power:24 W
- Angle:±20°
- Model:Double tier
- W×D×H:355×352×250 mm
- Max. load:5 kg
- Platform W×D:356×280 mm
- Weight:8 kg