VWR® PUREImage, 클린룸 용지
Product Details & Documents
클린룸 용지는 화학 물질 및 입자 오염 방지가 중요한 클린룸 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 복사기 및 인쇄 효율 향상을 위한 높은 인장 강도 및 우수한 내열성
- PE- 결합 기술로 매우 낮은 수준의 입자, 비 휘발성 잔류물 및 이온 추출물
- 독특한 정밀 절단 기술로 일관된 크기 및 청결 보장
- 용지가 얇게 늘려지기 전 양면 세척 처리
ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) 클린룸에서 생산되고 ISO Class 5 (FED-STD-209E Class100) 클린룸에서 세척 및 이중 포장됩니다. 용지는 ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10) ~ ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000) 클린룸에 사용하기에 적합합니다.
Poly paper excels in printability. Synthetic paper excels in tensile strength.
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.
Packaging: 용지는 팩당 250 장, 케이스당 10 팩으로 포장됩니다.
Documents
Avantor Pureimage Cleanroom Paper and Notebooks
Product Literature
사양
- Weight:80 g/m²
- Colour:White
- 설명:Latex-free paper, A4 size, synthetic substrate
- Seq:14
- Cat. No.:115-0163
- Environmentally Preferable:Sustainable Packaging