디지털 온도계, Traceable® Full Scale (Plus)
–50…+250 °C, ±0,5, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 53,3 mm, Ø: 53,3 mm
제품 번호 620-2064
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
LCD와 마그네틱 백이 있는 온도계는 금속 표면 (인큐베이터, 냉동고, 워터 배스)에 배치할 수 있습니다. 실험실 벤치에서 사용할 수 있는 플립 오픈 이젤과 모든 가장자리에 고정할 수 있는 스프링 파스너가 통합되어 있습니다.
- 피어싱 팁
- 620-1664 및 620-2089 모델에서 사용 가능한 기능: 매초 업데이트되는 판독값
- 모델 620-2089: 고/저 경보, 최대/최소 메모리 및 'HOLD' 기능
스테인리스 스틸 프로브 (Ø 3,5 mm) 및 3m 케이블.
: ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
: Traceable® 교정 인증서와 12 ~ 18개월 연속 사용을 위한 1,5 볼트 배터리가 함께 제공됩니다.
사양
- 직경:53,3 mm
- Range:–50…+250 °C
- 해상도:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Seq:03
- W×D×H:Ø: 53,3 mm
- Accuracy:±0,5