Orders LinkContactUsLinkComponent
디지털 온도계, Traceable® Full Scale (Plus)
디지털 온도계, Traceable® Full Scale (Plus)
–50…+300 °C, ±0,5, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 53,3 mm, Ø: 53,3 mm
제품 번호 620-2089
공급사:   VWR Collection
디지털 온도계, Traceable® Full Scale (Plus)
제품 번호 620-2089
공급사:  VWR Collection
디지털 온도계, Traceable® Full Scale (Plus)
디지털 온도계, Traceable® Full Scale (Plus)
–50…+300 °C, ±0,5, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 53,3 mm, Ø: 53,3 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
LCD와 마그네틱 백이 있는 온도계는 금속 표면 (인큐베이터, 냉동고, 워터 배스)에 배치할 수 있습니다. 실험실 벤치에서 사용할 수 있는 플립 오픈 이젤과 모든 가장자리에 고정할 수 있는 스프링 파스너가 통합되어 있습니다.
  • 피어싱 팁
  • 620-1664 및 620-2089 모델에서 사용 가능한 기능: 매초 업데이트되는 판독값
  • 모델 620-2089: 고/저 경보, 최대/최소 메모리 및 'HOLD' 기능
스테인리스 스틸 프로브 (Ø 3,5 mm) 및 3m 케이블.
Certifications: ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
Delivery information: Traceable® 교정 인증서와 12 ~ 18개월 연속 사용을 위한 1,5 볼트 배터리가 함께 제공됩니다.
사양
  • 직경:
    53,3 mm
  • Range:
    –50…+300 °C
  • 해상도:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Seq:
    04
  • W×D×H:
    Ø: 53,3 mm
  • Accuracy:
    ±0,5