VWR®, 디지털 캘리퍼
디지털 캘리퍼, 0 - 200 mm, 0,01 mm, ±0,03 mm/mm
Catalog # 819-0013
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
스테인리스강으로 제작되었습니다. 배터리 수명은 약 10000시간입니다.
- 인체 공학적 바디와 마찰 썸 롤러로 판독 속도 향상
- 읽기 쉬운 점보 숫자 표시
- 방습 및 방진 스틸(steel)
제로 버튼은 기준점을 즉시 제로로 설정합니다. 가동 원점은 계산없이 차이 결과를 확인할 수 있도록 측정 중간에 설정될 수도 있습니다.
무게: 255 g.
Delivery information: NIST가 제공한 표준에 대한 기기 추적성을 보증하는, A2LA 인증을 획득한 ISO 17025 교정 연구소에서 시리얼 넘버 인증서를 제공합니다.
Documents
819-0013
Images 360
VWR® for Calibrations VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
Specifications
- Range:0 - 200 mm
- 해상도:0,01 mm
- 설명:디지털 캘리퍼
- Seq:04
- Accuracy:±0,03 mm/mm