VWR®, 실험실 마커
실험실 마커, 얇은 팁, Green
제품 번호 811-0068
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 다목적 실험실 마커는 습식 또는 건식 표면에 쓰도록 설계되었으며 산업, 생의학 및 교육 실험실에 적합합니다.
Durable tip and generous ink supply ensure a long product life
- Ink dries instantly, allowing immediate handling
-
Taper tip from 4mm to 1mm
Alcohol-resistant
- Non sterile
- Made without natural rubber latex
이 마커는 플라스틱 일회용품에 영구적으로 유지됩니다. 유리, 금속 또는 도자기 표면에 사용하면 물에 노출될 때 잉크가 번지지 않으며 다양한 용제를 사용하여 이러한 표면을 씻어내어 반복 표시할 수 있습니다.
사양
- Colour:Green
- 설명:실험실 마커, 얇은 팁